Merck
PROTAA-RO
Roche
Protein A-Agarose
>98% (HPLC and SDS-PAGE), suspension
Synonym(e):
Agarose, Protein A
Größe auswählen
2 ML
CHF 516.00
5 ML
CHF 1’050.00
CHF 516.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 ML
CHF 516.00
5 ML
CHF 1’050.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
CHF 516.00
Check Cart for Availability
Assay
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
Form
suspension
Verpackung
pkg of 15 mL (05015979001 [settled resin volume])
pkg of 2 mL (11719408001 [settled resin volume])
pkg of 5 mL (11134515001 [settled resin volume])
Hersteller/Markenname
Roche
Kapazität
>18 mg/mL binding capacity (human IgG (polyclonal))(the IgG is loaded at pH 7.4 and eluted with 200 mM glycine, pH 2.0)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die Verwendung von rekombinantem Protein A in der Herstellung von Protein-A-Agarose hat den Vorteil, dass sie völlig frei von Staphylokokken-Enterotoxinen ist, die auch als mitogen bekannt sind und als Verunreinigungen in Protein A vorkommen, das aus S. aureus isoliert wurde. Die Immobilisationschemie bietet eine hohe IgG-Bindungsfähigkeit und Leckagestabilität bei einem breiten Spektrum von pH- und Pufferbedingungen. Das Gel kann je nach Elutionsbedingungen über 30 Mal verwendet werden.
Protein-A-Leckage: <18 ng Protein A/mL (ELISA)
Regeneration: Das Gel kann etwa 30 Mal verwendet werden.
Struktur: rekombinantes Protein A (E. coli, Mr = 45.000) wird kovalent an quervernetzte 6%ige Agarose-Beads gekoppelt: 3 mg Protein A (>98 % rein, HPLC, SDS/PAGE)/1 mL Gel
Protein A, immobilisiert.
Spezifität
Protein A ist ein aus einem bestimmten Bakterienstamm isoliertes Zellwandprotein, das spezifische Bindungsstellen für bestimmte Klassen von Immunglobulinen verschiedener Spezies aufweist. Protein A bindet in unterschiedlichem Maße IgM, IgA, IgD und die meisten Unterklassen von IgG.
Anwendung
Aufreinigung von monoklonalen Maus-Antikörpern aus Aszites-Flüssigkeit oder Zellkulturüberständen. Protein-A- oder Protein-G-Agarose-Affinitätsmatrix kann zur Aufreinigung von Antikörpern aus rohen Zellextrakten[1] und für die Immunpräzipitation oder Co-Immunpräzipitation von Proteinen verwendet werden.[2][3][4] Sie wurde auch für die Analyse mittels fotoaktivierbarer, Ribonukleosid-verstärkter Cross-Linking-Immunpräzipitation (PAR-CLIP) verwendet.[5]
Komponenten
Vorgequelltes Gel, gebrauchsfertig, 2 mL oder 5 mlLGel (abgesetztes Gelvolumen) in einem Puffer, der 20 % Ethanol als Konservierungsmittel enthält, nicht steril.
Protein-A-Gehalt: 3 mg/mL vorgequelltes Gel
Qualität
Reinheit: >98 % (HPLC, SDS-PAGE); vollkommen frei von Staphylokokken-Enterotoxinen.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F
Flammpunkt (°C)
39 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Florian Dunker et al.
Bio-protocol, 11(3), e3911-e3911 (2021-03-19)
Over the last decade, it has been noticed that microbial pathogens and pests deliver small RNA (sRNA) effectors into their host plants to manipulate plant physiology and immunity for infection, known as cross kingdom RNA interference. In this process, fungal
Xiuqing He et al.
Cells, 12(12) (2023-06-28)
The axoneme and accessory structures of flagella are critical for sperm motility and male fertilization. Sperm production needs precise and highly ordered gene expression to initiate and sustain the many cellular processes that result in mature spermatozoa. Here, we identified
R Travis Taylor et al.
Methods (San Diego, Calif.), 55(2), 166-171 (2011-08-23)
Ubiquitin (Ub) conjugation to a substrate protein is a widely used cellular mechanism for control of protein stability and function, modulation of signal transduction pathways and antiviral responses. Identification and characterization of ubiquitinated viral proteins is an important step in
David Llobet-Navas et al.
Molecular and cellular biology, 34(23), 4216-4231 (2014-10-01)
Recently, we demonstrated that the microRNA 424(322)/503 [miR-424(322)/503] cluster is transcriptionally controlled by transforming growth factor β (TGF-β) in the mammary epithelium. Induction of this microRNA cluster impacts mammary epithelium fate by regulating apoptosis and insulin-like growth factor 1 (IGF1)
Vladimir V Rogov et al.
EMBO reports, 18(8), 1382-1396 (2017-06-29)
Through the canonical LC3 interaction motif (LIR), [W/F/Y]-X1-X2-[I/L/V], protein complexes are recruited to autophagosomes to perform their functions as either autophagy adaptors or receptors. How these adaptors/receptors selectively interact with either LC3 or GABARAP families remains unclear. Herein, we determine