Über diesen Artikel
Form:
lyophilized powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
lyophilized powder
Quality Segment
packaging
glass bottle of 1 g, glass bottle of 1.5 g, glass bottle of 250 mg, glass bottle of 5 g
storage condition
do not freeze
extent of labeling
3 mg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
color
white to gray
matrix
Sepharose CL-4B
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥16 mg/mL binding capacity (human IgG)
solubility
water: 1 g/L at 20 °C
suitability
conforms to structure for swelling capacity (1g swells to 4 to 5 mL)
storage temp.
2-8°C
General description
Protein-A-Sepharose unterstützt die Verbesserung der Antigen-Bindungskapazität von IgG, das mit Säulenmatrizen vernetzt ist, wenn sie mit einem Antikörper verbunden ist. In diesem Fall erfolgt die Bindung zwischen Protein A und dem Fc-Abschnitt des IgG-Moleküls, sodass antigenspezifische Stellen frei bleiben.
Application
Protein-A-Sepharose™ wird für die Affinitätschromatographie, Antikörperaufreinigung und -charakterisierung, Immunaffinitätsmatrizen, Proteinchromatographie, Protein-A-, -G- und -L-Harze sowie rekombinante Proteinexpression und -analyse verwendet. Protein-A-Sepharose™ wird verwendet, um Strategien für die Untersuchung von Proteinwechselwirkungen zu entwickeln, den Nachweis einer Zöliakie zu verbessern und Diabetes bei Kindern zu untersuchen.
Protein-A-Sepherose wird verwendet:
- für immunpräzipitierte Plazenten für Protein- und RNA-Analysen mittels Western Blot.
- in der Chromatin-Immunpräzipitation, um die Verbindung zwischen dem Vermittler und der Umbildung der Chromatinstruktur an bestimmten Promotoren zu verstehen.
- als Lysepuffer, um endogene Immunglobuline vom G-Typ aus Proteinextrakten aus Gehirnproben von weiblichen Ratten zu entfernen.
- bei der Immunpräzipitation von [32P]-Phosphomyristin C aus Kaninchen-Antiserum, um die Herabregulierung von Proteinkinase C (PKC) und Phosphomyristin C (PMC) während der T-Zellen-Entwicklung zu untersuchen.
Physical form
Wird als lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose und Dextran geliefert.
Preparation Note
Volumenzunahme: 1 g quillt auf ca. 4 mL.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?