Fortfahren mit
O9504
Oxalessigsäure
powder, suitable for hybridoma
Synonym(e):
2-Ketobernsteinsäure, 2-Oxobernsteinsäure, Oxobutandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 379.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2COCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.07
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-329-8
Beilstein/REAXYS Number:
1705475
MDL number:
CHF 379.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Application
Use as a TCA (Krebs cycle) intermediate supplement in hybridoma cell culture applications. Enhances hybridoma growth and productivity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O4126O7753CRM69034
description
powder, suitable for hybridoma
description
≥97% (HPLC)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalessigsäure
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)