Merck
10783641001
Roche
Polyethylenglycol 1500
Mr ~1500, pkg of 10 × 4 mL, solution
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), peg 1500, PEG
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161902
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solution
Mol-Gew.
Mr ~1500
Verpackung
pkg of 10 × 4 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(ethylenglycol) (PEG) ist ein nicht ionisches hydrophiles Polymer, das mit verschiedenen Molekulargewichten erhältlich ist. Es unterstützt die Aufreinigung und das Kristallwachstum von Proteinen und Nukleinsäuren. PEG bildet zusammen mit Dextran ein wässriges polymerbasiertes Zweiphasensystem, das für die Aufreinigung von biologischen Materialien benötigt wird. Darüber hinaus interagiert PEG mit der Zellmembran, wodurch die Zellfusion ermöglicht wird.[1][2]
Anwendung
Polyethylenglycol 1500 (PEG-1500) wurde zum Auslösen der Zellfusion verwendet.[3][4][5]
Physikalische Form
Lösung, filtriert durch Membran mit 0,2 μm Porengröße, 50 % PEG 1500 (w/v) in 75 mM Hepes (pH 8,0), unter Stickstoff abgefüllt, gebrauchsfertig
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Localization of Pom121 to the inner nuclear membrane is required for an early step of interphase nuclear pore complex assembly.
Funakoshi T, et al.
Molecular Biology of the Cell, 22(7), 1058-1069 (2011)
Usefulness of a non-invasive reporter system for monitoring reprogramming state in pig cells: results of a cell fusion experiment.
Ozawa A, et al.
Journal of Reproduction and Development, 56(4), 363-369 (2010)
Poly(Ethylene Glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications (2013)
Heterokaryon?Based Reprogramming for Pluripotency.
Pereira C F and Fisher A G
Current Protocols in Cell Biology, 4B-1 (2009)
Poly (ethylene glycol) in drug delivery: pros and cons as well as potential alternatives.
Knop K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(36), 6288-6308 (2010)
Verwandter Inhalt
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.