Merck
11363735001
Roche
Hybridoma Fusion and Cloning Supplement (HFCS)
solution, suitable for hybridoma, Mycoplasma, tested
Synonym(e):
HFCS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
HFCS
Qualitätsniveau
Sterilität
0.2 μm filtered
Form
solution
Verpackung
pkg of 10 mL (50x)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
Verunreinigungen
Mycoplasma, tested
10 EU/mL Endotoxin (LAL)
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Medium-Supplement, bestehend aus Albumin, Insulin, Transferrin, Zytokinen, einer Cholesterinquelle, anderen definierten organischen und anorganischen Verbindungen und fötalem Kälberserum (Endkonzentration: 0,5 %).
HFCS enthält menschliche Proteine. Das Rohmaterial, aus dem die menschlichen Proteine isoliert wurden, wurde auf das Vorhandensein von Hepatitis-B-Oberflächenantigen (HBsAg) und HIV-1/2-Antikörpern getestet und für negativ befunden (gemäß den derzeitigen Qualitätskontrollverfahren).
Anwendung
Hybridoma Fusion and Cloning Supplement (HFCS) wird als Ergänzung zum normalen Kulturmedium verwendet, um das Wachstum von B-Zell-Hybridomen nach der Fusion und während des Klonens zu unterstützen. HFCS ersetzt Fütterzellen. Es wird auch verwendet, um das Hybridomwachstum nach dem Auftauen von in flüssigem Stickstoff gelagerten Zellen zu optimieren.[1][2]
Physikalische Form
Lösung (50x konzentriert, pH 7.4); filtriert durch Membran mit 0,2 μm Porengröße
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: HFCS (50x) wird 1:50 (v/v) mit Grundmedium verdünnt. Es wird ausdrücklich empfohlen, RPMI 1640 zu verwenden. Das Endmedium soll auch L-Glutamin und Natriumbicarbonat enthalten.
Hinweis zur Analyse
Biologische Aktivität: Auf hohe Klonierungseffizienz bei einer Hybridomzelllinie getestet.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Toshiyuki Sasaki et al.
International journal of cancer, 134(7), 1558-1570 (2013-10-10)
Phenotypic expression of human leukocyte antigen (HLA)-E on the surface of tumor lesions includes intact heterodimer [HLA-E heavy chain and β2-microglobulin (β2m)] and β2m-free monomer. Anti-HLA-E monoclonal antibodies (mAbs), MEM-E/02 or 3D12 bind to the peptide sequences in β2m-free HLA-E
Mepur H Ravindranath et al.
Blood, 121(11), 2013-2028 (2013-01-12)
The US Food and Drug Administration approved intravenous immunoglobulin (IVIg), extracted from the plasma of thousands of blood donors, for removing HLA antibodies (Abs) in highly sensitized patients awaiting organ transplants. Since the blood of healthy individuals has HLA Abs