Merck
ZSQ240RXTK
Milli-Q
Milli-Q® SQ 240XL Aufbereitungssystem-Kit
greener alternative
Preset configuration composed of RO Water Production Station, Ultrapure Water Dispensing Module, two SQ Switch 3.5 L Tanks, one SQ 50 L Tank, SQ Gravity Valve
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤12 L/min distribution flow rate (Pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
100 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
21 kg operating weight (46.3 lb)
57 kg operating weight (126 lb) (for the SQ 50L tank)
Widerstandsfähigkeit
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
Höhe System
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
70.6 cm (27.8 in.) , for the 50 L tank
Breite System
26.7 cm (10.5 in.) , dispensing station
26.7 cm (10.5 in.) , production station without 50L tank
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
40 cm (15.7 in.) , for 50L tank
system depth
22 cm (8.7 in.)
Verunreinigungen
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
≤5 ppb
Aufnahme
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Abgabe
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Das Milli-Q® SQ 240XL Aufbereitungssystem-Kit besteht aus den Wasseraufbereitungssystemen Milli-Q® SR 240XL und Milli-Q® SQ 200.
Das Milli-Q® SR 240XL Wasseraufbereitungssystem liefert reines Umkehrosmosewasser (RO) an einen mobilen SQ Switch 3,5-Liter-Tank und einen SQ 50-Liter-Tank. Der SQ 50-Liter-Tank verfügt über ein Hochdurchsatzventil zur direkten Speisung von Laborgeräten mit reinem Umkehrosmosewasser. Darüber hinaus ist ein SQ Schwerkraftventil vorhanden, um Umkehrosmosewasser am Labortisch entweder aus dem 50-Liter- oder dem 3,5-Liter-Tank zu entnehmen.
Das Milli-Q® SQ 200 Wasseraufbereitungssystem liefert Reinstwasser (Typ 1) aus dem SQ Switch 3,5-Liter-Tank, der mit reinem Umkehrosmosewasser gefüllt ist. Ein flexibler Handspender dient zur Entnahme des Reinstwassers.
Das Milli-Q® SQ 240XL Aufbereitungssystem-Kit ist eine von sechs vorbestückten Konfigurationen, die für die Familie der Milli-Q® SQ 2Series erhältlich sind. Diese Konfiguration ist nützlich für Labore, die ein großes Volumen an Umkehrosmosewasser benötigen. Das Kit bietet dem Benutzer vollständige Autonomie und ist an die Anforderungen und Entwicklungen im Labor anpassbar.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
with SQPAK TOC Quanta Cartridge and SQPAK Final filter
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der einfache, manuelle Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeübten Benutzer die Entnahme von Reinstwasser mit variablen Durchflussraten sowohl tropfenweise als auch bis zu 1,6 l/min
  • Eine zuverlässige Reinstwasserqualität mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩ·cm (Typ 1) wird deutlich sichtbar durch eine farbige LED angezeigt
  • Der TOC-Gehalt wird durch eine integrierte UV-Photooxidationslampe gesenkt
  • Frisch entnommenes Reinstwasser steht mit der autonomen Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheit dank des mobilen SQ Switch-Tanks überall im und außerhalb des Labors zur Verfügung
  • Schnelles Nachfüllen (in nur 6 min) des mobilen SQ Switch-Tanks mit frisch hergestelltem reinem Umkehrosmosewasser durch das Hochdurchsatz-RO-Filterelement (bis zu 42 l/h) der Station für die Reinwasserherstellung; durch die Rückführungsschleife für Umkehrosmosewasser wird 50 % des Verwurfwassers eingespart; durch die automatische Spülung der RO-Membran wird die hohe Leistung aufrechterhalten
  • Eine kompakte Einrichtung und ein selbsterklärendes Installationshandbuch mit dazugehörigen Videos ermöglichen es Ihnen, das System dort anzuschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit am besten geeignet ist, und es später bei Bedarf an einen anderen Ort zu verlegen
  • Unbegrenzte Skalierbarkeit mit einer Station für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser, durch die mehrere autonome Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheiten versorgt werden können (einfach an eine Stromversorgung anschließen); Unterstützt eine Erweiterung der Labortätigkeit bei gleichzeitiger Begrenzung der Budgetinvestitionen
  • Durch den Einzelaustausch der Twist & Lock-Filterelemente wird die Wartung vereinfacht und Betriebskosten werden begrenzt
  • Durch die kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen wird das Labor in Bezug auf seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unterstützt
Komponenten
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Diese Bestellnummer umfasst:
  • Die Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser
  • Die Entnahmeeinheit für Reinstwasser
  • Einen Milli-Q® SQ 50-Liter-Tank
  • Zwei Milli-Q® SQ Switch 3,5-Liter-Tanks
  • 1 SQ Schwerkraftventil
Diese Bestellnummer umfasst nicht:
  • SQPAK Filterelemente oder Endfilter
  • Zwei erforderliche Netzkabel, die für das lokale Stromnetz ausgelegt sind
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.