Wichtige Dokumente
TANKSQ050
Milli-Q
Milli-Q® SQ XL 50-Liter-Tank
Store & protect up to 50 L pure RO water for frequent daily usage and direct feed of instruments & equipment
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
57 kg operating weight (125.7 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
70.6 cm (27.8 in.) × 40 cm (15.7 in.) × 41.5 cm (16.3 in.)
tank volume × W × depth
50 L
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und eine vollständige Übersicht zu lesen, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Der Milli-Q® SQ 50-Liter-Tank ist für die Lagerung von bis zu 50 Litern reinem Umkehrosmosewasser für den häufigen täglichen Gebrauch und für die Direktspeisung von Laborgeräten wie Autoklaven, Wasserbädern und Laborspülmaschinen bestimmt.
Der Tank ist mit einer Entnahmeeinheit mit Schwerkraftventil und einem Hochdurchsatzventil zur direkten Versorgung von Laborgeräten ausgestattet.
Dieser Tank ist als Teil des Milli-Q® SR 240XL Systems als eine von sechs vorbestückten Konfigurationen der Milli-Q SQ® 2Series Wasseraufbereitungssysteme erhältlich. Diese Systeme bieten dem Benutzer vollständige Autonomie und sind an die Anforderungen und Entwicklungen im Labor anpassbar.
Komponenten
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Diese Bestellnummer beinhaltet nicht das Milli-Q® SR 240XL System.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.