Merck
SQPAKPR0M1
Milli-Q
SQPAK™ RO-Filterelement
greener alternative
Removes organics, ions, particulates up to 99% from tap water feeding Milli-Q® SQ 2Series RO production stations
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Das SQPAK Filterelement für Umkehrosmosewasser produziert bis zu 42 l/h reines Umkehrosmosewasser.
Mit der RO-Membran dieses Filterelements werden effizient bis zu 99 % der Wasserkontaminanten wie Bakterien, Ionen, Partikel und organische Stoffe entfernt.
Zur Verwendung in den Produktionsstationen der Milli-Q® SQ 2Series Konfigurationen, darunter die Systeme Milli-Q® SR 240/240L/240XL und Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Entfernt effizient bis zu 99 % der Ionen, Bakterien, Partikel und organischen Stoffe aus dem Speisewasser
  • Aufgrund des Twist & Lock-Mechanismus leicht ersetzbar
  • Die Notwendigkeit eines Filterelementwechsels wird durch ein orangefarbenes, blinkendes Piktogramm auf dem System angezeigt
  • Das Reinheitslabel und die grüne Farbe des SQPAK RO-Filterelements werden auf der Oberfläche der Produktionsstation wiederholt, um über den Zweck für die Wasseraufbereitung zu informieren und den Austausch anzuleiten
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.