Wichtige Dokumente
ZSQ240CTT0
Milli-Q
Milli-Q® SQ Reinigungswerkzeug
Sanitization of the Milli-Q® SQ Switch Tank and Milli-Q® SQ/SR production station
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Das Milli-Q® SQ Reinigungswerkzeug ist ein spezielles Werkzeug für die Desinfektion der Milli-Q® SQ/SR Produktionsstation und des Milli-Q SQ® Switch-Tanks. Eingesetzt werden Chlortabletten wie ROProtect C oder EfferSan (nicht im Lieferumfang enthalten) für den Desinfektionsprozess. Bei der Verwendung dieses Werkzeugs ist ein spezifisches Verfahren zu befolgen.
Komponenten
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Katalognummer beinhaltet keine ROProtect C und EfferSan Chlor-Brausetabletten.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.