SQPAKQUAM1
SQPAK™ Quanta Filterelement
Produces ultrapure (Type 1) water for use on the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das SQPAK™ Quanta Filterelement ist ein Hochdurchsatz-Aufbereitungsmodul, mit welchem Reinstwasser (Typ 1) mit einem spezifischen Widerstand von 18.2 MΩ·cm hergestellt wird.
Das Filterelement enthält IQnano™ Ionenaustauschermedien zum Entfernen von Ionen bis hinunter in den Spurenbereich.
Zur Verwendung in der Entnahmeeinheit der Milli-Q® SQ 2Series Konfigurationen, darunter die Systeme Milli-Q® SQ 200/200P und Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfacher Austausch aufgrund des Twist & Lock-Mechanismus
- Ein erforderlicher Filterelementwechsel wird durch ein orangefarbenes blinkendes Piktogramm auf dem System angezeigt
- Das Label für Reinstwasser und die blaue Farbe des SQPAK™ Quanta Filterelements werden auf der Oberfläche der Produktionsstation wiederholt, um über den Zweck der Wasseraufbereitung zu informieren und den Austausch anzuleiten
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.