Merck
SQPAKT0CM1
Milli-Q
SQPAK™ TOC Quanta Filterelement
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water with TOC ≤ 5 ppb. Use with the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Mit dem SQPAK TOC Quanta Filterelement wird Reinstwasser (Typ 1) mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩ·cm und einem TOC ≤ 5 ppb hergestellt.
Das Filterelement enthält IQnano Ionenaustauschermedien, mit denen Ionen bis in den Spurenbereich entfernt werden. Darüber hinaus hochwertige synthetische Aktivkohle, mit der Spuren organischer Verunreinigungen beseitigt werden.
Zur Verwendung mit der Reinstwasser-Entnahmeeinheit der Milli-Q® SQ 2Series Konfigurationen, darunter die Systeme Milli-Q® SQ 200/200P und SQ 240C/240CV.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfacher Austausch aufgrund des Twist & Lock-Mechanismus
  • Ein erforderlicher Filterelementwechsel wird durch ein orangefarbenes blinkendes Piktogramm auf dem System angezeigt
  • Das Label für Reinstwasser und die blaue Farbe des SQPAK Quanta Filterelements werden auf der Oberfläche der Produktionsstation wiederholt, um über den Zweck der Wasseraufbereitung zu informieren und den Austausch anzuleiten  
Rechtliche Hinweise
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.