Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature pure water (Elix® water)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000 (Feed Water from Elix®), for use with Milli-Q® IQ 7000 (Feed Water from Elix®)
shipped in
ambient
General description
Die Aufbereitungsmodule enthalten eine Kombination aus Jetpore® Mischbett-Ionenaustauscherharz und innovativem IQnano™ Ionenaustauschermedien, um Spurenionen aus aufbereitetem Wasser zu entfernen, sowie eine hochwertige synthetische Aktivkohle, die organische Spurenverunreinigungen beseitigt.
Application
- Für Milli-Q® IQ/EQ 7000 Reinstwassersysteme, die mit Elix® Speisewasser versorgt werden.
- Entfernt Spurenionen und organische Verunreinigungen, um Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Anwendungen zu liefern.
Features and Benefits
- e-Sure-Tags ermöglichen eine RFID-Verbindung mit dem System, damit eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit möglich sind.
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren.
- 78 % der Teilelieferanten für IPAK-Quanta® und IPAK-Meta® Aufbereitungsmodule dieses Kits sind nach ISO 14001 Umweltmanagementsystem-zertifiziert.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKKITA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKKITA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKMETA1. | description For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and IQ 7003/05 /10 /15 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKQUAA1. |
| compatibility for use with Milli-Q® IQ 7000 (Feed Water from Elix®), for use with Milli-Q® EQ 7000 (Feed Water from Elix®) | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000 | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7000 | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010 |
| manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename Milli-Q® |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| packaging units of 1 | packaging units of 1 | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?