Fortfahren mit
IPAKKIT00
Milli-Q® Polishing-Kit für aufbereitetes Wasser
greener alternative
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKKITA1.
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Dieses Milli-Q® Kit enthält IPAK Meta® und IPAK Quanta® Polishing-Module für aufbereitetes Wasser, die bei der Herstellung von Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Laboranwendungen als Paar eingesetzt werden.
Die Aufbereitungsmodule enthalten eine Kombination aus Jetpore® Mischbett-Ionenaustauscherharz und innovativen IQnano Ionenaustauschermedien, um Spurenionen aus aufbereitetem Speisewasser zu entfernen, sowie eine hochwertige synthetische Aktivkohle, mit der organische Spurenverunreinigungen beseitigt werden.
Wir setzen uns für Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Wir haben untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen unserer Aufbereitungskartuschen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen. Dieses Produkt hat von einer Optimierung der Harzmischung, der Verpackung und des End-of-Life-Managements profitiert. Daher gilt es als umweltverträglicheres Alternativprodukt in der Kategorie „Reengineered“. Sehen Sie sich die DfS-Scorecard für das neue Milli-Q®-Aufbereitungskit für Reinwasser an.
Application
  • Für Milli-Q® IQ/EQ 7000 und EQ 7008/16 Reinstwassersysteme, die mit aufbereitetem Wasser gespeist werden.
  • Entfernt Spurenionen und organische Verunreinigungen, um Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Anwendungen zu liefern.
Features and Benefits
  • e-Sure-Tags ermöglichen eine RFID-Verbindung mit dem System, damit eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit möglich sind.
  • Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren.
  • 78 % der Teilelieferanten dieser Aufbereitungsmodule sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert.
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany