Dokumente
S7109
Sigma-Aldrich
Propidiumiodid-Lösung
Synonym(e):
3,8-diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium Diiodide
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Qualitätsniveau
Methode(n)
activity assay: suitable (apoptosis)
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
{3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridiniumdiiodid}.
250 μg/ml Propidiumiodid (PI) in PBS.
Anwendung
Propidiumiodid ist eine nukleärer Fluoreszenzfärbung, die zum Gegenfärben von Paraffin-eingebettetem, Formalin-fixiertem Gewebe zum Unterscheiden zwischen lebenden und toten Zellen in der Durchflusszytometrie sowie zum Färben von Metaphasechromosomen oder Interphasezellkernen verwendet wird, die mit Sonden hybridisiert wurden, die mit Fluoreszein oder gleichwertigen Fluoren nachgewiesen wurden.
Bereitgestellte Materialien
Jedes Fläschchen enthält 1 ml Propidiumiodid-Lösung
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Propidiumiodid ist ein potenzielles Karzinogen. Lassen Sie besondere Vorsicht walten. Tragen Sie Handschuhe und einen Laborkittel bei der Handhabung. Befolgen Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Entsorgung von Sondermüll. Dicht verschlossen und lichtgeschützt aufbewahren
Verwandte Produkte
Antifade-Lösung S7114
DAPI/Antifade-Lösung S7113
Propidiumiodid/Antifade-Lösung S7112
Lagerung und Haltbarkeit
Empfohlene Lagerung
-15 ºC bis -25 ºC
Lichtgeschützt
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable