537059
Propidiumiodid
Membrane impermeable DNA intercalator.
Synonym(e):
Propidiumiodid
Beschreibung
RTECS - SF7949600
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
dark red
Aufnahme
sample type intact cells
Fluoreszenz
λex ~536 nm
λem ~617 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[I-].I.[N+](CCCN1C2=CC(=N)C=CC2=C3C(=C1c4ccccc4)C=C(C=C3)N)(CC)(CC)C
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChIKey
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Membranen-undurchlässiger DNA-Interkalator
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Crompton, T., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 183, 532.
Darzynkiewicz, Z., et al. 1992. Cytometry13, 795.
de Caestecker, M.P., et al. 1992. J. Immunol. Methods154, 11.
Pollice, A.A., et al. 1992. Cytometry13, 432.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable