Merck
MGT
Millipore
mPAGE® Mini Gel Tank
for electrophoresis of precast gels or hand cast polyacrylamide gels
Synonym(e):
mini gel tank
About This Item
UNSPSC-Code:
41105340
NACRES:
NC.01
Aufnahme AC/DC
100 watts (maximum power limit)
300 V (maximum voltage limit)
Hersteller/Markenname
Millipore
Verpackung
1 ea of (for running 2 or 4 gels)
Parameter
70 °C ambient temp. limit
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
L × B × H
17 cm × 13.5 cm × 15.5 cm, tank and lid
Puffervolumen
1265 mL , Primary and secondary core (4 gels)
790 mL , Primary core (2 gels)
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
Allgemeine Beschreibung
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
Komponenten
2-gel tank includes
  • mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1)
  • mPAGE® Replacement Tank (1)
  • mPAGE® Primary Electrode Core (1)
  • mPAGE® Buffer Dam (1)
  • mPAGE® Gel Releasers (5)
4-gel tank includes
  • mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1)
  • mPAGE® Replacement Tank (1)
  • mPAGE® Primary Electrode Core (1)
  • mPAGE® Secondary Electrode Core (1)
  • mPAGE® Buffer Dam (1)
  • mPAGE® Gel Releasers (5)
Kompatibilität
Compatible with:
  • Gels cast with mPage Gel Caster
  • Other precast gels with cassette dimension 8 x 10 cm
  • mPAGE Bis-Tris Precast Gels
  • mPAGE Mini Wet Transfer System
Rechtliche Hinweise
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Entdecken Sie das mPAGE®-Lux-Gießsystem, mit dem Sie gebrauchsfertige SDS-PAGE-Gele in nur 3 Minuten erhalten. Frische SDS-PAGE-Gele, die genau dann für Sie bereitstehen, wenn Sie sie brauchen.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protokolle
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.