Wichtige Dokumente
GCR2
Millipore
mPAGE® Gelgießanlage
2 pack, device for hand casting mini gels, does not include plates or combs
Synonym(e):
gel casting frame
About This Item
UNSPSC-Code:
41105305
NACRES:
NC.01
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
B × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
Gelgröße
8.3 cm × 10.1 cm
Kompatibilität
for use with mPAGE®
  • TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
Allgemeine Beschreibung
Die mPAGE® Gelgießanlage stellt eine leckagefreie Lösung für das Handgießen von bis zu zwei Miniproteingelen dar. Gelgusstücke
sind 8 cm x 10 cm groß und weisen eine Geldicke von 1,0 mm, 0,75 mm oder 1,5 mm auf. Sie kommen in
10- oder 15-Well-Optionen für die Probenbeladung. Die mPAGE® Gelgießanlage wurde
zum Vereinfachen des Handgießens von Gelen und zum Eliminieren von Leckagen während des Gießprozesses
konzipiert.
Komponenten
Die Gelgießanlage ist als eigenständiges Gerät erhältlich und enthält
  • mPAGE® Gelgießanlage-Basis (2)
  • mPAGE® Gelgießanlage-Rahmen (2)
  • mPAGE® Gelgießanlage-Verschlussdichtungen (2)
  • mPAGE® Gel-Löser (5)
Rechtliche Hinweise
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Entdecken Sie das mPAGE®-Lux-Gießsystem, mit dem Sie gebrauchsfertige SDS-PAGE-Gele in nur 3 Minuten erhalten. Frische SDS-PAGE-Gele, die genau dann für Sie bereitstehen, wenn Sie sie brauchen.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protokolle
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.