Fortfahren mit
MP41G10
mPAGE® 4-12% Bis-Tris Precast Gels
4-12% Bis-Tris, 10 well, 1mm
Synonym(e):
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 125.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NC.01
Cassette w × l:
10 cm × 8 cm
Well maximum volume:
80 μL
Gel thickness:
1 mm
Compatibility:
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Packaging:
pkg of 10 gels
Shelf life:
18 mo.
CHF 125.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
mPAGE® 4–12% Bis-Tris vorgegossenes Gel, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 10 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
80 μL
well wells
10 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
mPAGE 4–12% Bis-Tris vorgegossenes Gel, 10 x 8 cm
  • Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Application
mPAGE 4–12% Bis-Tris-Gele für eine Proteintrennung mit hoher Auflösung
  • Beladung: bis zu 60 μl Probe/Well
  • Typische Laufzeit 30 min (MES, 180 V) oder 34 min (MOPS, 200 V)
  • Dichtung umdrehen bei Verwendung mit Bio-Rad Mini-PROTEAN Systemen
  • Adapter (MPTA) mit XCell SureLock und anderen kompatiblen Systemen verwenden
Western Blot
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MP41G12MP41G15MP12W15
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
well maximum volume
80 μL
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
40 μL
well maximum volume
40 μL
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. Do the mPAGE pre-cast gels contain SDS? Are they suitable also for the native PAGE?
    1 answer
    1. The mPAGE pre-cast gels do not contain SDS; however, the sample buffers and running buffers do contain SDS. To perform native PAGE, it is necessary to prepare a sample buffer and running buffer that are not denaturing.