This product is a pack of 10 gels.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 124.00 |
Über diesen Artikel
CHF 124.00
Produktname
mPAGE® 12% Bis-Tris vorgegossenes Gel, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 10 well
cassette W × L
10 μL × 8 μL
gel thickness
1 mm
well maximum volume
80 μL
well wells
10 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
- Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Application
mPAGE 12 % Bis-Tris-Gele für eine Proteintrennung mit hoher Auflösung
- Beladung: bis zu 80 μl Probe/Well
- Typische Laufzeit 30 min (MES, 180 V) oder 34 min (MOPS, 200 V)
- Dichtung umdrehen bei Verwendung mit Bio-Rad Mini-PROTEAN Systemen
- Adapter (MPTA) mit XCell SureLock und anderen kompatiblen Systemen verwenden
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System |
| cassette W × L 10 μL × 8 μL | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm |
| well maximum volume 80 μL | well maximum volume 60 μL | well maximum volume 40 μL | well maximum volume 40 μL |
| gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm |
| shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mPAGE® 12% Bis-Tris vorgegossenes Gel
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
How many gels are in a pack?