Wichtige Dokumente
MAB8257
Sigma-Aldrich
Anti-Influenza-A-Antikörper, Nukleoprotein, Klon A1
clone A1, Chemicon®, from mouse
Größe auswählen
100 μG
CHF 654.00
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1020
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 654.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1020
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Spezifisch für das Influenza-A-Nukleoprotein. Stärkere Bindung an Influenza A der N1-Subtypen. Keine Kreuzreaktivität mit Influenza B oder anderen Atemwegsviren beobachtet. Reagiert nachweislich mit aviärer Influenza des Subtyps H5N1. Keine Kreuzreaktivität mit Influenza B oder anderen Atemwegsviren beobachtet.
Immunogen
Epitop: Nukleoprotein
Influenza A
Anwendung
Anti-Influenza-A-Antikörper, Nukleoprotein, Klon A1 detektiert das Vorhandensein von Influenza A & wurde zur Verwendung in IF publiziert & validiert.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Indirekte Immunfluoreszenz von in Aceton fixierten Proben.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Protein A
Aufgereinigtes Protein-A-Immunglobulin der Maus in 20 mM Natriumphosphat, 250 mM NaCl, pH. 7,6; mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Objektträger für die Influenza-Kontrolle, Katalognummer 5010-5
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Henry Memczak et al.
PloS one, 11(7), e0159074-e0159074 (2016-07-16)
Antibodies against spike proteins of influenza are used as a tool for characterization of viruses and therapeutic approaches. However, development, production and quality control of antibodies is expensive and time consuming. To circumvent these difficulties, three peptides were derived from
Evaluation of an epitope-blocking enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of antibodies to influenza A virus in domestic and wild avian and mammalian species.
Heather J Sullivan,Bradley J Blitvich,Kaci VanDalen,Kevin T Bentler,Alan B Franklin,J Jeffrey Root
Journal of Virological Methods null
Jutatip Panaampon et al.
PloS one, 7(5), e36318-e36318 (2012-05-09)
In this study, the effect of innate serum inhibitors on influenza virus infection was addressed. Seasonal influenza A(H1N1) and A(H3N2), 2009 pandemic A(H1N1) (H1N1pdm) and highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N1) viruses were tested with guinea pig sera negative for
Evolution of H3N2 influenza virus in a guinea pig model.
Long, J; Bushnell, RV; Tobin, JK; Pan, K; Deem, MW; Nara, PL; Tobin, GJ
Testing null
Aftab Alam et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 21(10), 945-962 (2019-08-20)
Down-regulation or loss of MHC class I expression is a major mechanism used by cancer cells to evade immunosurveillance and increase their oncogenic potential. MHC I mediated antigen presentation is a complex regulatory process, controlled by antigen processing machinery (APM)