MAB8257B
Anti-Influenza A Antibody, nucleoprotein, clone A1, biotin-conjugated
clone A1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Infektionskrankheiten
Virale Infektionskrankheiten
Optimal dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable