Merck
MAB8661
Sigma-Aldrich
Anti-Influenza-B-Antikörper, Nukleoprotein, Klone B2, B4, Mischung
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Größe auswählen
100 μL
CHF 851.00
CHF 851.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 851.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 851.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
B2, monoclonal
B4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Erkennt alle Subtypen von Influenza B. Mischung von zwei Klonen, die das Nukleoprotein-Antigen erkennen.
Es wurde keine Kreuzreaktivität mit Influenza A, Parainfluenza 1/2/3, Adenovirus oder RSV beobachtet.
Immunogen
Influenza-Mischung.
Anwendung
Anti-Influenza-B-Antikörper, Nukleoprotein, Mischung der Klone B2 und B4 detektiert das Vorhandensein von Influenza B & wurde zur Verwendung in IF publiziert & validiert.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Indirekte Immunfluoreszenz bei 1:100
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aszitesflüssigkeit mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Objektträger für die Influenza-Kontrolle, Katalognummer 5010-5
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Genetic variability of human metapneumovirus isolated from Chilean children, 2003-2004.
Carola Escobar,Vivian Luchsinger,Danielle Bruna de Oliveira,Edison Durigon et al.
Journal of Medical Virology null
Paulina Koszalka et al.
Antiviral research, 164, 91-96 (2019-02-17)
Baloxavir Marboxil (BXM) is an influenza polymerase inhibitor antiviral that binds to the endonuclease region in the PA subunit of influenza A and B viruses. To establish the baseline susceptibility of viruses circulating prior to licensure of BXM and to
Kevin R McCarthy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(23) (2021-06-03)
Immune memory of a first infection with influenza virus establishes a lasting imprint. Recall of that memory dominates the response to later infections or vaccinations by antigenically drifted strains. Early childhood immunization before infection may leave an imprint with different
Aaron G Schmidt et al.
Cell, 161(5), 1026-1034 (2015-05-12)
Vaccines for rapidly evolving pathogens will confer lasting immunity if they elicit antibodies recognizing conserved epitopes, such as a receptor-binding site (RBS). From characteristics of an influenza-virus RBS-directed antibody, we devised a signature motif to search for similar antibodies. We
Holly C Simmons et al.
PLoS biology, 21(12), e3002415-e3002415 (2023-12-21)
Antibody titers that inhibit the influenza virus hemagglutinin (HA) from engaging its receptor are the accepted correlate of protection from infection. Many potent antibodies with broad, intra-subtype specificity bind HA at the receptor binding site (RBS). One barrier to broad