Merck
MAB8258
Sigma-Aldrich
Anti-Influenza-A-Antikörper (Nukleoprotein, Klon A3)
clone A3, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Spezifisch für das Influenza-A-Nukleoprotein. In Verbindung mit Influenza-A-Stämmen der Typen N2/N3 wurde eine stärkere Reaktivität beobachtet. Bei Influenza-B- und anderen Atemwegsviren wurde keine Kreuzreaktivität beobachtet.
Immunogen
Epitop: Nukleoprotein
Influenza A
Anwendung
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Indirekte Immunfluoreszenz
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Nachweis von Influenza A mittels dieses Anti-Influenza-A-Antikörpers (Nukleoprotein, Klon A3), der für die Verwendung in IF validiert wurde.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin der Maus in 20 mM Natriumphosphat, 250 mM NaCl, pH-Wert 7,6; mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Objektträger für die Influenza-Kontrolle, Bestellnummer 5010-5
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich der unautorisierten kommerziellen Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hannes Bucher et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 357(3), 606-618 (2016-03-27)
Viral infections trigger exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and tiotropium, a M3 receptor antagonist, reduces exacerbations in patients by unknown mechanisms. In this report, we investigated whether tiotropium has anti-inflammatory effects in mice exposed to cigarette smoke (CS)
Hongbin Wang et al.
Cell discovery, 4, 14-14 (2018-04-06)
Iron is an essential nutrient for cell survival and is crucial for DNA replication, mitochondrial function and erythropoiesis. However, the immunological role of iron in viral infections has not been well defined. Here we found the iron salt ferric ammonium
Jin H Kim et al.
Scientific reports, 12(1), 3152-3152 (2022-02-26)
Despite the availability of vaccines and antiviral therapies, seasonal influenza infections cause 400,000 human deaths on average per year. Low vaccine coverage and the occurrence of drug-resistant viral strains highlight the need for new and improved countermeasures. While influenza A
Graham D Williams et al.
Nature communications, 9(1), 465-465 (2018-02-02)
Influenza A virus nucleoprotein (NP) association with viral RNA (vRNA) is essential for packaging, but the pattern of NP binding to vRNA is unclear. Here we applied photoactivatable ribonucleoside enhanced cross-linking and immunoprecipitation (PAR-CLIP) to assess the native-state of NP-vRNA
Adriana Weinberg et al.
Frontiers in immunology, 7, 142-142 (2016-05-06)
The live-attenuated influenza vaccine (LAIV) has generally been more efficacious than the inactivated vaccine in children. However, LAIV is not recommended for HIV-infected children because of insufficient data. We compared cellular, humoral, and mucosal immune responses to the 2013-2014 LAIV