This product is provided unpurified in ascites fluid. The antibody concentration is not determined, but is expected to be within the range of 2-10 mg/mL.
MAB318
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LNC1
Synonym(e):
TH, Tyrosine Monooxygenase
Größe auswählen
CHF 727.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 727.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Tyrosin-Hydroxylase-Antikörper, Klon LNC1, ascites fluid, clone LNC1, Chemicon®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LNC1, monoclonal
Speziesreaktivität
zebrafish, mouse, rat, vole, human, frog, lizard, monkey, chicken
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Neurowissenschaft
Eine 1:200–1:400-Verdünnung einer früheren Charge wird in IH verwendet. In 4 % PFA fixierte, gefrorene Schnitte; in 4 % PFA fixierte Paraffinschnitte 1:100 (Barrachina, M. et al., 2003). Für Paraffinschnitte meldete Barrachina die erfolgreiche Färbung durch Antigen Retrieval in der Mikrowelle mit Zitronensäure, jedoch können auch andere Verfahren verwendet werden.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wird in IP (Perez, 2002) verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen und Protokolle müssen vom Anwender bestimmt werden.
Qualität
Western-Blot:
Eine 1:1000-Verdünnung dieser Charge wies Tyrosinhydroxylase in 10 μg Mäusehirn-Lysat nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Menschliches Hirngewebe, Extrakte aus 3T3-Zellen, die mit Forskolin (40 nM, 30 Min.) behandelt werden.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit Antikörpern kennen und erhalten Sie technische Informationen über Struktur, Klassen und normale Immunglobulinbereiche.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Protokolle
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
-
What is the antibody concentration for MAB318?