ZMS1033
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 2/40/15 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
EC: 1.14.62.2, TH, Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-monooxygenase
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2/40/15, recombinant monoclonal
monoclonal
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 55.97 kDa
observed mol wt ~57 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chicken, quail, bovine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TH(7054)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Tyrosine Hydroxylase in PC12 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.
Verwandter Inhalt
Entscheiden Sie sich für rekombinante ZooMAb®-Antikörper, eine umweltverträglichere Produktalternative, die Ihnen nachhaltige Optionen für Ihre Forschung eröffnet. Diese BSA- und Trägerprotein-freien Antikörper werden abfallarm verpackt und bieten höchste Stabilität ohne Leistungseinbußen.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.