GPWP04700
Millipore Express PLUS Membranfilter
Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PES-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Millipore
Parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
160-185 μm
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Porengröße
0.22 μm pore size
Blasenpunkt
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften & Vorteile:
•Ultraschnelle Filtration und hoher Durchsatz verkürzen die Verarbeitungszeit
•Kann für sterile Filtrationsanwendungen im Autoklaven, mit Ethylenoxid oder Gammastrahlung sterilisiert werden
Anwendungen:
Sterilfiltration, Pufferfiltration, Filtration von Gewebekulturmedien
Anwendung
- Sterilfiltration
- Pufferfiltration
- Filtration von Gewebekulturmedien
- Probenfiltration für PFAS-Analysen (LC-MS)
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von: Mikroorganismen
- Wirkmachanismus: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Gebrauchsanweisung: Durch die sterilisierende Filtration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) werden biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefen, effektiv entfernt. Für die selektive Rückhaltung von größeren biologischen Verunreinigungen kann die Flüssigkeit durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen abzufangen und deren Wachstum für die anschließende Kultivierung und Analyse zu fördern
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Validierung von Millex®-PES-Spritzenvorsatzfiltern bei PFAS-Tests von Wasserproben mit der EPA-Methode 537.1.