MCFLX4710
MILLICUP-FLEX, Einweg-Filtrationseinheit, 47 mm
250 mL, Solvent-Resistant, GL45 Connection, Single-Use, Nonsterile
Synonym(e):
Disposable filtration unit
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene device
Sterilität
non-sterile
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Trichterkapazität
250 mL
Fitting
inlet funnel
outlet bottle top
Anwendung(en)
filtration
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften und Vorteile:
- Mit organischen und wässrigen Lösungsmitteln kompatibel
- Ergonomisches, klammerloses Design
- Reduziertes Kontaminationsrisiko
- Direkttilterung in Vakuumflaschen möglich
- Leichter Zugang zur Membran nach der Filtration (Membranen separat erhältlich)
- Vollständig recycelbare Komponenten
In 2 Versionen verfügbar:
- Mehrfach wiederverwendbares Kit: 10 Trichter mit 2 mehrfach wiederverwandbaren Membranstützhülsen und Vakuumschlauchadaptern (MCFLX4702)
- Einweg-Kit: 10 Trichter mit 10 Einweg-Membranstützhülsen und Vakuumschlauchadaptern (MCFLX4710)
Alle drei Komponenten der Millicup-FLEX Filtrationseinheit sind vollständig recycelbar, wodurch die Auswirkungen auf die Umwelt minimal gehalten werden.
Anwendung
- Laborfiltration
- Filtration und Belüftung von Luft/Gas/organischen Lösungsmitteln
- Klärung von Wasser, Puffer oder wässrigen Lösungsmitteln
- Umweltanalyse
- Lebensmittel und Getränke
- Industrielle Qualitätskontrolle
- Analyse pharmazeutischer Produkte
- Wasserüberwachung
Komponenten
Prinzip
Physikalische Form
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Erfahren Sie, wie die Filterauswahl und die Filtration von Proben und mobilen Phasen den HPLC-Gegendruck und die Lebensdauer der Säule beeinflussen.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Protokolle
Millicup™-FLEX disposable vacuum filter was designed to reduce contamination and save time. The solvent-resistant unit allows for filtration into storage bottles.