Merck
XX1514700
Millipore
Millipore Glas-Filterhalter-Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
Synonym(e):
Borosilicate glass filter holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
43 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Kolbenkapazität
1 L
Kolbendurchm.
13.7 cm
Trichterkapazität
300 mL
Trichterdurchm.
7.6 cm
Fitting
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with All-Glass Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Millipore Glas-Filterhalter-Kit
47-mm-Glasfrittenmembranträger, 300-mL-Trichter
Der Millipore Glas-Filterhalter wurde für die Filtration von wässrigen und organischen oder ätzenden Flüssigkeiten zur Analyse von Partikelkontaminationen entwickelt. Der Halter kann auch zur Herstellung von Lösungsmitteln für die HPLC verwendet werden. Der Vakuumanschluss ist in das Filterunterteil und den Flaschenverschluss oberhalb des Filtratauslasses integriert. Durch dieses Design wird ein versehentliches Einsaugen von Filtrat in die Vakuumleitung verhindert. Außerdem kann das Filtrat (d. h. HPLC-Lösungsmittel) aufgrund dieses Designs einfach durch Ausgießen aus der Filtratsammelflasche transferiert werden.
Dieses Produkt ist ein Kit mit den folgenden Komponenten:
(Artikel-Nr. – Bezeichnung)
XX1014704 – Millipore Glastrichter, 300 ml, 47 mm, Borosilikat, Glasschliffdichtung
XX1014703 – Millipore Federklemme, 47 mm, Aluminium
XX1514702 – Millipore Glasunterteil und -deckel, 47 mm, Glasfrittenträger
XX1514705 – Millipore Schliffkolben, 1 L
Eigenschaften & Vorteile:
  • Die vollständig aus Glas bestehende Konstruktion zeichnet sich durch eine breite chemische Kompatibilität aus.
  • Die mit Flüssigkeit in Kontakt kommenden Teile bestehen aus Borosilikatglas mit Glasschliffdichtungsoberflächen.
  • Der Vakuumanschluss am Flaschenverschluss vereinfacht den Transfer des Filtrats.
Anwendungen:
Analyse von Partikelkontaminationen, HPLC-Lösungsmittelfiltration, allgemeine Filtration und Klärfiltration
Anwendung
47-mm-Glasfrittenmembranträger, 300-ml-Trichter
Prinzip
Vakuum
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für die OTM-45-Methode zur Überwachung von Luft auf PFAS-Verbindungen.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
Alle anzeigen