Merck
HPWP04700
Millipore
Millipore Express PLUS Membranfilter
Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PES-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Millipore
Parameter
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
130-155 μm
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Porengröße
0.45 μm pore size
Blasenpunkt
≥690 mbar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millipore Express PLUS Membran bietet eine ultraschnelle Filtration von Gewebekulturmedien, Zusätzen, Puffern und anderen wässrigen Lösungen. Diese Membran zeichnet sich durch hohen Durchsatz und niedrige Proteinbindung aus und kann auch in vielen unserer gebrauchsfertigen, sterilen Filtrationsgeräten verwendet werden.
Eigenschaften & Vorteile:
•Ultraschnelle Filtration und hoher Durchsatz verkürzen die Verarbeitungszeit
•Kann für sterile Filtrationsanwendungen im Autoklaven, mit Ethylenoxid oder Gammastrahlung sterilisiert werden
Anwendungen:
Sterilfiltration, Pufferfiltration, Filtration von Gewebekulturmedien
Filtercode: HPWP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Anwendung
  • Pufferfiltration
  • Filtration von Gewebekulturmedien
  • Probenfiltration für PFAS-Analysen (LC-MS)
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung biologischer Verunreinigungen
  • Gebrauchsanweisung: Die Sterilfiltration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Validierung von Millex®-PES-Spritzenvorsatzfiltern bei PFAS-Tests von Wasserproben mit der EPA-Methode 537.1.