LUXRGTKIT
MPAGE®® Lux Reagent
Reagent Kit of Resolving Solution, Diluent and Stacking Solution for MPAGE® Lux Curing Station
Synonym(e):
mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit for mPAGE® Lux Curing Station
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit,
Haltbarkeit
12 mo.
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 kit (~75 gels)
Hersteller/Markenname
Millipore
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Komponenten
- mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution
- mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent
- mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking Solution
Kompatibilität
- mPAGE® Lux Curing Station
- mPAGE® Lux Masked Short Plates
- mPAGE® Lux Mixing Tubes
- mPAGE® Combs
- mPAGE® Mini Spacer Plates
- mPAGE® Mini Gel Tank
- mPAGE® Mini Wet Transfer System
Zielbeschreibung
- mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution
- mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent
- mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking Solution
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Artikel
Entdecken Sie das mPAGE®-Lux-Gießsystem, mit dem Sie gebrauchsfertige SDS-PAGE-Gele in nur 3 Minuten erhalten. Frische SDS-PAGE-Gele, die genau dann für Sie bereitstehen, wenn Sie sie brauchen.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.