Wichtige Dokumente
C1M10W
Millipore
MPAGE®® Comb
1.0 mm, 10 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Synonym(e):
mini gel combs
About This Item
UNSPSC-Code:
41105312
NACRES:
NC.01
Produktbezeichnung
mPAGE® Combs 1.0 mm 10 Wells, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Verpackung
pkg of 5 packs
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
B × H
10.1 cm × 8.3 cm
Gelgröße
8.3 cm × 10.1 cm
Geldicke
1.0 mm
Well-Größe
10 wells
Well-Volumen
43 μL
Kompatibilität
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Allgemeine Beschreibung
Use mPAGE® Combs 1.0mm 10 Wells when casting polyacrylamide gels with with cassette sandwiches assembled from Compatible 1.0 mm mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates.
Rechtliche Hinweise
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Entdecken Sie das mPAGE®-Lux-Gießsystem, mit dem Sie gebrauchsfertige SDS-PAGE-Gele in nur 3 Minuten erhalten. Frische SDS-PAGE-Gele, die genau dann für Sie bereitstehen, wenn Sie sie brauchen.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protokolle
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.