FX0437
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1% (v/v) formic acid
Synonym(e):
acetonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Acetonitril -Lösung,
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
0.095-0.105 % (v/v) CH3COOH
Abdampfrückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Übergangstemp.
flash point 5.9 °C
Dichte
0.782 g/mL at 25 °C
Format
mixture
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.6 °F
Flammpunkt (°C)
5.9 °C