Fortfahren mit
CLS8161
Corning®-Costar®-Spin-X®-Zentrifugenröhrchen-Filter
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, non-sterile
Synonym(e):
centrifuge columns, centrifuge tube filters, desalting columns, tube filters
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 235.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41104916
Material:
cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
Pore size:
0.22 μm
Working volume:
500 μL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 100 units
CHF 235.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
description
centrifuge style filter
sterility
non-sterile
feature
RCF 16,000 × g, RNase and DNase free
packaging
case of 100 units
manufacturer/tradename
Corning 8161
tube size
2.0 mL
working volume
500 μL
pore size
0.22 μm
General description
Diese Costar Spin-X Zentrifugenröhrchenfilter sind mit einer CA-Membran-Filtereinheit mit einer Porengröße von 0,22 μm ausgestattet, die in einer Polypropylen-Mikrozentrifugenröhre mit 500 μl Fassungsvermögen untergebracht ist.
  • Zelluloseacetat (ZA)-Membranen zeichnen sich durch hohe Durchflussraten und geringe Proteinbindung aus
  • Ideal zum Entfernen von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten, für die HPLC-Probenvorbereitung und für die DNA-Entfernung aus Agarose oder Acrylamidgelen geeignet.
  • Steril und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Maximale relative Zentrifugalkraft: 16.000x g.
Diese Costar®-Spin-X®-Mikrozentrifugenröhrchen-Filter aus Polypropylen sind mit Celluloseacetat- oder Nylonmembranen mit Porengrößen von 0,22 und 0,45 μm erhältlich. Die Kapazität der Filtereinheit ist 500 μL.
  • Membranen aus Celluloseacetat bieten schnelle Flussraten und niedrige Proteinbindung
  • Membranen aus Nylon sind von Natur aus hydrophil, tensidfrei und haben die wenigsten extrahierbaren Bestandteile
  • Filtration mit Celluloseacetat- und Nylonmembranen erfolgt durch Zentrifugation und dient zum Entfernen von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten sowie zur HPLC-Probenvorbereitung und zum Entfernen von DNA aus Agarose- oder Acrylamidgelen
  • Zur Verwendung in einem standardmäßigen Festwinkel-Mikrozentrifugenrotor mit einer relativen Zentrifugalbeschleunigung von bis zu 16.000 × g
  • Steril, zertifiziert pyrogenfrei und frei von DNase/RNase
Application
Ideal zum Entfernen von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten geeignet sowie zur HPLC-Probenvorbereitung und dem Entfernen von DNA aus Agarose- oder Acrylamidgelen.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS8162CLS8170CLS8163
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, non-sterile
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, sterile
description
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, non-sterile
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
pore size
0.22 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
manufacturer/tradename
Corning 8161
manufacturer/tradename
Corning 8162
manufacturer/tradename
Corning 8170
manufacturer/tradename
Corning 8163
material
cellulose acetate membrane, polypropylene housing, polypropylene tube, natural polypropylene cap
material
polypropylene housing, polypropylene tube, cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap
material
Nylon membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
material
natural polypropylene cap, cellulose acetate membrane, polypropylene tube, polypropylene housing
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
packaging
case of 100 units
packaging
case of 96 units
packaging
case of 200 units (two packs of 100 each)
packaging
case of 100 unit
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)