Merck
BX1735
Supelco
Butylacetat
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
About This Item
Lineare Formel:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
Beilstein:
1741921
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
204-658-1
bp:
124-126 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
meets USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4 (vs air)
Dampfdruck
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
790 °F
Expl.-Gr.
7.6 %
Verunreinigungen
≤0.0016 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water (H2O)
≤0.2% n-Butyl alcohol
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.394 (lit.)
pH-Wert
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
bp
124-126 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 27 °C
Löslichkeit
5.3 g/L
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
BX1735-6 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Hinweis zur Analyse
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Titrable acid: 0.0016meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
n-Butyl alcohol: 0.2% max
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup