Wichtige Dokumente
8.56108
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Trt)-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Größe auswählen
1 G
CHF 93.40
5 G
CHF 336.00
CHF 93.40
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 93.40
5 G
CHF 336.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 93.40
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal glutamine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-2078
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.20 - 0.40 mmol/g
Enantiomerenreinheit: chargen- spezifischer Wert
Aufquellvolumen (in DMF): chargen- spezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol-1% DVB), 100 - 200 mesh. Das Harz wird nach Kupplung des Aminosäurederivats endcapped .
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable