Fortfahren mit
8.55002
Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonym(e):
Wang resin (100-200 mesh), p-Benzyloxybenzyl alcohol resin (100-200 mesh), HMP resin (100-200 mesh)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 69.30
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 271.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 816.00
CHF 612.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
CHF 69.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
storage temp.
2-30°C
General description
Standard resin for the batch-wise synthesis of peptide acids by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Color (visual): white to light yellow to beige
Appearance of substance (visual): beadsLoading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.20 - 1.50 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
The polyer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Replaces: 01-64-0014
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)