Wichtige Dokumente
47622
Fmoc-Thr(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
Fmoc-O-tert.-butyl-L-threonin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fmoc-Thr(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D +16±1°, c = 1% in ethyl acetate
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m1/s1
InChIKey
LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?