Dokumente
8.41807
Sigma-Aldrich
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
for synthesis
Synonym(e):
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
About This Item
Lineare Formel:
(CH2OCH)CH2O(CH2)3Si(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
219-784-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
400 °C
Wirksamkeit
8025 mg/kg LD50, oral (Rat)
4250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
2.7 cSt(20 °C) (calculated)
bp
290 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-70 °C
Übergangstemp.
flash point 110 °C
Dichte
1.07 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup