Wichtige Dokumente
435171
Diethoxy(3-glycidyloxypropyl)methylsilan
97%
Synonym(e):
3-(2,3-Epoxypropyloxy)-propyl-methyldiethoxysilan, 3-Glycidyloxypropyl-methyldiethoxysilan
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
122-126 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](C)(CCCOCC1CO1)OCC
InChI
1S/C11H24O4Si/c1-4-14-16(3,15-5-2)8-6-7-12-9-11-10-13-11/h11H,4-10H2,1-3H3
InChIKey
OTARVPUIYXHRRB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
251.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
122 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.