Wichtige Dokumente
8.22292
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline
for synthesis
Synonym(e):
4-Nitroaniline, p-Nitraniline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
202-810-1
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
1.33 hPa ( 142 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
500 °C
bp
>331 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
148 °C
Übergangstemp.
flash point 199 °C
Löslichkeit
0.5 g/L
Dichte
1.44 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
630 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChIKey
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 146 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 150 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
415.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
213.0 °C - closed cup