1.00455
Nitric acid
100%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Salpetersäure -Lösung
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Salpetersäure, rauchend 100 %, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
56 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥98.5% (acidimetric)
Form
liquid
Glührückstand
≤50 ppm (as SO4)
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
bp
83 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-42 °C
Dichte
1.51 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
Kationenspuren
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.20 ppm
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.02 ppm
Be: ≤0.02 ppm
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.15 ppm
Cd: ≤0.02 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.10 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
Ge: ≤0.05 ppm
K: ≤0.10 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Mo: ≤0.02 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sr: ≤0.02 ppm
Ti: ≤0.10 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
V: ≤0.02 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
O[N+]([O-])=O
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Multiscale Modeling of Plutonium Radiation Chemistry in Nitric Acid Solutions: Diese Forschungsarbeit unterstreicht den wichtigen Einsatz rauchender Salpetersäure bei der Untersuchung der Strahlenchemie von Plutonium, die für die Kernmaterialforschung und die Gewährleistung der Sicherheit bei industriellen Prozessen mit radioaktivem Material von wesentlicher Bedeutung ist (Kynman et al., 2024).
- Optimization of 3D Printing Parameters for Alumina Ceramic Based on the Orthogonal Test: Die Studie zeigt die Rolle von Salpetersäure bei der Verarbeitung und Optimierung von Materialien für 3D-Druckanwendungen, die für die Weiterentwicklung von Fertigungstechniken in der Materialwissenschaft und Industrie unerlässlich sind (Wang et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1