Merck
8.18760
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.5% (GC), for preparative purposes, synthesis, cleaning, extraction and analytical purposes, EMPLURA®
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-578-6
NACRES:
NB.21
bp:
78 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Ethanol, for preparative purposes, absolute EMPLURA®, for extraction
Qualität
for extraction
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Beschreibung
for analytical purposes
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Wirksamkeit
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Verunreinigungen
≤0.2% Water
Abdampfrückstand
≤0.0025%
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethanol (EMPLURA® Qualität) ist für zahlreiche grundlegende Anwendungen ideal, wie präparative Laborarbeit, Reinigung oder Standard-Produktionsprozesse.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist bioerneuerbar und eine Alternative zu petrochemischen Lösungsmitteln. Ethanol ist ein unter ökologischen Gesichtspunkten vorzuziehendes Lösungsmittel und steht deshalb im Einklang mit den Prinzipien „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“ sowie „Nutzung nachwachsender Rohstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier
Anwendung
  • Effects of ethanol or ethylene glycol exposure on PPAR gamma and aromatase expression in adipose tissue: Diese Studie untersucht die biochemischen Auswirkungen der Ethanol-Exposition auf die Proteinexpressionen, die sich auf die Stoffwechselwege im Fettgewebe auswirken, und unterstreicht die analytische Anwendung zum Verständnis chemischer Wechselwirkungen in biologischen Systemen (Vogel et al., 2024).
  • Advancing ethanol content determination in hydrogels: non-destructive and operational methods for health and criminal inspections: Konzentriert sich auf zerstörungsfreie Techniken zur Bestimmung des Ethanolgehalts in Hydrogelen, die für Anwendungen in der Gesundheitsüberwachung und der forensischen Analyse von entscheidender Bedeutung sind, und bietet Einblicke in die Rolle von Ethanol für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit (de O Morais et al., 2024).
  • The gastroprotective effect of Yucca filamentosa standardized crude leaves extract versus its nano-cubosomal formulation in ethanol-induced gastric injury: Untersucht die schützende Wirkung von Pflanzenextrakten gegen ethanolinduzierte Magenschäden und nutzt Ethanol als Instrument zur Untersuchung therapeutischer Reaktionen und der Wirksamkeit von Formulierungen in der klinischen Biochemie (Hammad et al., 2024).
  • Atomic Layer Deposition of TiO(2) on Si Window Enables In Situ ATR-SEIRAS Measurements in Strong Alkaline Electrolytes: Beschreibt die Verbesserung von spektroskopischen Messungen durch die Atomlagenabscheidung von TiO2, die durch Ethanolprozesse erleichtert wird, wodurch die Analysemethoden in chemisch aggressiven Umgebungen verbessert werden (Cai et al., 2024).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieses Bioethanol ist aufgrund seiner hohen Qualität, Bezahlbarkeit und leichten Verfügbarkeit eine geeignete Wahl für eine nachhaltige Zukunft.     
  • Es wird aus Getreide oder Zuckerrohr, also erneuerbaren Quellen, hergestellt
  • Weniger toxisch als synthetisches Ethanol (keine toxischen Nebenprodukte)      
  • Das Produktionsverfahren ist sicherer für die Umwelt
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,789–0,790
Abdampfrückstand: ≤ 0,0025 %
Wasser: ≤ 0,20 %
Fußnote
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Ethanol 96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00967
Ethanol
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I am looking for the Ethanol for making 80% ethanol foe decontamination and cleaning. It does not have to be good grade. Could you tell me which one is suitable? I would like to purchase 25L.
    1 answer
    1. This product is a non-denatured Ethanol product. For general decontamination and cleaning purposes, denatured Ethanol is preferred as a more cost effective option. See the links below to review products that may be of interest:
      R3279, 80% Reagent Alcohol, 1 Gal
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/r3279
      362808, Reagent Alcohol, 90%, 1L, 4L, and 18L
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/362808
      Helpful?
  4. I would like to know whether this product is suitable for RNA extraction.
    1 answer
    1. This product is not tested for any specific application, including RNA extraction. Should this be a requirement, see product E7023, which is qualified for use in RNA and DNA extraction. Please see the link below to review this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/e7023