8.01602
1-Bromobutane
for synthesis
Synonym(e):
Butylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
52 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
265 °C
Wirksamkeit
2761 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
2.6-6.6 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
-112 °C
Übergangstemp.
flash point 18.3 °C
Löslichkeit
0.6 g/L
Dichte
1.27 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.276
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Liver, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup