Merck
1.00971
SAFC
Ethanol
greener alternative
96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Ethanol, EtOH, Ethylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-578-6
Agentur
BP
ChP
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Assay
92.6-95.2% (m/m)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
95.1-96.9 % (v/v)
96%
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 17 °C
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Format
neat
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Wir sind bestrebt, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der 12 Prinzipien der Grünen Chemie erfüllen. Dieses Produkt ist ein biobasiertes Ethanol und steht im Einklang mit dem fünften Prinzip Grüner Chemie „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“ und dem siebten Prinzip „Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen“.
Anwendung
Ethanol wird als Lösungsmittel in oralen, topischen und parenteralen Formulierungen verwendet.
Infolge seiner niedrigen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist Ethanol 96 % Emprove® Expert besonders für mit hohen Risiken verbundene Anwendungen geeignet.
Fußnote
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - (ethanol)
Flammpunkt (°C)
13 °C - (ethanol)