Wichtige Dokumente
8.18362
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine
for synthesis
Synonym(e):
9-Aminoacridine, 9-Acridinylamine, Aminacrine
Größe auswählen
10 G
CHF 50.80
CHF 50.80
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 50.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
201-995-6
NACRES:
NA.22
CHF 50.80
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
231-235 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
InChIKey
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 97.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 232 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 238 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable