Merck
1.10732
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed)
GR for analysis
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed), TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-744-6
NACRES:
NC.01
Dampfdruck
21 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
145 °C
Wirksamkeit
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1-9 % (v/v)
pH-Wert
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-55 °C
Übergangstemp.
flash point 19 °C
Dichte
0.78 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Fe (Eisen): ≤ 0.00001 %
Sulfatasche: ≤ 0.005 %
Wasser: ≤ 0.5 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
61.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16.5 °C - closed cup