Wichtige Dokumente
121967
Aminoacetaldehyddimethylacetal
99%
Synonym(e):
2,2-Dimethoxy-ethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
135-139 °C/95 mmHg (lit.)
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
amine
ether
SMILES String
COC(CN)OC
InChI
1S/C4H11NO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal is used as a building block for the synthesis of various acylated and sufonylated oxyenamides.
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?