Merck
8.07107
Sigma-Aldrich
Palladium(II) oxide
85% Pd, hydrogenation catalyst for synthesis
Synonym(e):
Palladium(II) oxide (85% Pd)
Größe auswählen
500 MG
CHF 146.00
CHF 146.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 146.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
OPd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
215-218-3
NACRES:
NA.22
CHF 146.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Palladium(II) oxide (85% Pd), hydrogenation catalyst for synthesis
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Hydrogenations
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Pd+2].[O-2]
InChI
1S/O.Pd/q-2;+2
InChIKey
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
hydrogenation catalyst for synthesis
Hinweis zur Analyse
Gehalt an Pd: ≥ 85.0 %
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3