Merck
06300
Supelco
Aluminum oxide Inorganic Sorbent
activated, neutral, 100-285 mesh, Brockmann Activity I
Synonym(e):
Aluminiumoxid
About This Item
Lineare Formel:
Al2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
product name
Aluminiumoxid, activated, neutral, Brockmann Activity I
Qualität
standard
activated, neutral
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
155 m2/g
Matrix
Aluminum oxide
Aktive Matrixgruppe
aluminum oxide
Partikelgröße
0.05-0.15 mm
Porengröße
60 Å mean pore size
pH-Wert
7.0±0.5
mp (Schmelzpunkt)
2040 °C (lit.)
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aluminiumoxide nach Brockmann eignen sich für die Säulenchromatografie und Adsorptionsfiltration.
Aluminiumoxide werden allgemein als feste Trägerphasen in Reinigungsverfahren auf Basis von Festphasenextraktion (SPE – solid phase extraction), die in chromatografischen Methoden eingesetzt werden, verwendet.
Anwendung
Aluminiumoxid wurde als chromatografischer Säulenträger für die Aufreinigung von sn-2-Monopalmitin vor seiner Bestimmung durch Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Lichtstreudetektor (HPLC-ELSD) eingesetzt.
Es kann zur Aufreinigung von Fischgewebeextrakt gefolgt von einer Flüssig−Flüssig-Extraktion in Dichlormethan vor der Analyse für Triarylmethan- und Phenothiazin-Farbstoffe mittels Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC−MS/MS) eingesetzt werden. Es kann auch als feste Trägerphase für die SPE-basierte Analyse von Pyrethroid-Insektizidresten in pflanzlichen Ölen mittels Gaschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS) eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Multiresidue determination of triarylmethane and phenothiazine dyes in fish tissues by LC-MS/MS.
Tarbin JA, et al.
Analytica Chimica Acta, 625(2), 188-194 (2008)
Determination of pyrethroid insecticide residues in vegetable oils by using combined solid-phases extraction and tandem mass spectrometry detection.
Esteve-Turrillas FA, et al.
Analytica Chimica Acta, 553(1-2), 50-57 (2005)
A López-López et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 760(1), 97-105 (2001-08-28)
An alternative method to determine the sn-2 monopalmitin in infant formulas was developed and validated. This method offers many advantages over the traditional methods. It follows the official method in the first steps, purification of the fat or oil through
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are
Jaakko Akola et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(25), 10129-10134 (2013-06-01)
Glass formation in the CaO-Al2O3 system represents an important phenomenon because it does not contain typical network-forming cations. We have produced structural models of CaO-Al2O3 glasses using combined density functional theory-reverse Monte Carlo simulations and obtained structures that reproduce experiments