06423
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, strongly acidic
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Amberlyst® 15 Wasserstoff-Form, strongly acidic, cation exchanger, dry
Form
beads
Qualität
dry
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
120 °C max. temp.
Feuchtigkeit
≤1.6%
Methode(n)
LPLC: suitable
Verlust
~5% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid functional group
Partikelgröße
<300 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Trenntechnik
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChIKey
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Chemische/physikalische Beständigkeit
Hexan 10–15; Toluol 10–15; Ethylendichlorid 15–20; Ethylenacetat 30–40; 95 % Ethylenalkohol 60–70; Wasser 60–70.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
diarylmethyl sulfones
Artikel
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.